VWR®, Magnetrørerstav, elliptisk, sjeldent jordmetall
Leverandør: VWR Collection
442-0503EA 385 NOK
442-0503 442-0504 442-0505 442-0506 442-0507
VWR®, Magnetrørerstav, elliptisk, sjeldent jordmetall
Omrørere Magnetrørerstaver
PTFE dekket magnetisk kjerne av sjeldne jordarter. Den magnetiske kjernen er laget av en kombinasjon av samarium og kobolt. Rørene vil fortsette å fungere med full styrke i mange år ettersom magnetismen forblir lenger. De identifiseres av en inert kullsvart flekk.
  • Magnetstyrken er 1,5 til 2 ganger sterkere en tradisjonelle rørere
  • Høy kjemikaliebestandighet
  • Temperaturbestandig, passer for høye og lave temperaturer (–200 til +280 °C)