VWR®, Magnetrørerstav, sett
Leverandør: VWR Collection
442-0513EA 525 NOK
442-0513 442-0514 442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0519 442-0520 442-0521 442-0522
VWR®, Magnetrørerstav, sett
Omrørere Magnetrørerstaver
Set Octahedral 1, PTFE covered, 12 octagonal magnetic stirring rods with centre ring, in practical, transparent box. Set includes two stirrers with each of following dimensions, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 and 64×10.
Sett: Kryssformet, 5 PTFE-belagte, kryssformede, magnetiske rørestaver. Settet. omfatter en rører i hvert av de følgende målene, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 og 38×38.
Sett: Eggformede 1, 12 PTFE-belagte, eggformede, magnetiske rørestaver i en praktisk, gjennomsiktig boks. Settet omfatter to rørere i hvert av de følgende målene, Lר (mm): 10×5, 15×6, 2More Product Information