Magnetrører, Topolino
Leverandør: IKA
3368000
442-0601EA 1900 NOK
442-0601
Magnetrører, Topolino
Omrørere Magnetrørere
Minimagnetrørere med slitesterk, børsteløs motor for blanding av små mengder.
  • Kontinuerlig justerbart hastighetsområde
  • Kraftig magnet
  • Kan brukes ved 5 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21