Magnetrører MIX 1 XL
Leverandør: 2MAG
30201_UK 30201_CH 30201
442-0805EA 15250 NOK
442-0805 442-0804 442-0803
Magnetrører MIX 1 XL
Omrørere Magnetrørere
Robust magnetrører med hermetisk lukket hus i rustfritt stål, egnet for medier med høy viskositet. Justerbare intervalltider for automatisk omstart etter maksimum 240 sekunder. Driftstemperaturer opptil 50 °C. Effektinnstilling på fire trinn.
  • Veldig sterk magnetisk kobling med SmCo-magneter, for magnetisk strømoverføring over store områder og for tykkbunnede beholdere
  • Justerbar SoftStart-funksjon for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven (20/30/60/120 sekunder)
  • QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
  • QuickStop-funksjon for å