Magnetrører, maxMIX
Leverandør: 2MAG
30501_UK 30501_CH 30501
442-0811EA 33275 NOK
442-0811 442-0810 442-0809
Magnetrører, maxMIX
Omrørere Magnetrørere
Robust magnetrører med hermetisk lukket hus i rustfritt stål, egnet for medier med høy viskositet. Driftstemperaturer opptil 50 °C.
  • Veldig sterk magnetisk kobling med SmCo-magneter, for magnetisk strømoverføring over store områder, tykkbunnede beholdere eller beholdere med dobbelt belegg
  • SoftStart for pålitelig og trygg akselerering av rørestaven
  • QuickSet for å angi start og maksimum hastighet
  • QuickStop-funksjon for å hindre etterdrift og knusing av glass
  • Lagring av siste arbeidsstatus ved avslåing
  • Digitalt display for innstillinger av hastighet og