Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Leverandør: IKA
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 1150 NOK
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Termostatblokker Tilbehør til termostatblokker
Med reaksjonsblokker kan det utføres synteser i kolber med rund bunn ved temperaturer på opptil 180 °C, slik at det ikke er nødvendig med oljebad. Systemet gir optimal varmeoverføring fra varmeplaten til mediet. Jevn blanding er også sikret, siden magnetfeltet ikke forstyrres av aluminiumsblokkene. Reaksjonsblokkene finnes i størrelser fra 100 ml til 1000 ml, og det finnes innsatser med plass til kolber med rund bunn fra 10 ml til 3000 ml. Siden dette systemet har et bredt utvalg av utskiftbare innsatser, kan det brukes for en rekke ulike bruksområder medMore Product Information