3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
443300-500
443300-500EA 2100 NOK
443300-500
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Millipore®
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MDL nummer: MFCD00003138
CAS-nummer: 89-25-8
EINECS: 201-891-0