Risteapparat for mikroplate, PMS-1000
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PMS-1000I
444-0041EA 7450 NOK
444-0041
Risteapparat for mikroplate, PMS-1000
Risteapparater Risteapparater, mikroplater
Kompakt mikroplaterister som gir pålitelig og regulert risting for mikroplater med 96 og 384 brønner, med enkelt oppsett og digital tidtaker. Hastigheten kan justeres for å passe til bruksområdet: en lav hastighet sikrer at brønninnholdet ikke støtes ut, og en kraftigere risting gir en mer effektiv ventilasjon over det lille overflateområdet på hver av brønnene. Enkle skruefester gjør det mulig med rask og enkel montering av alle standard plater, slik at platene holdes sikkert på plass. Perfekt for immunologi, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.
  • Innebygd timer, 1 min til 24 t,