VWR®, Mikroplaterister for inkubering
Leverandør: VWR Collection
444-0272EA 27650 NOK
444-0272 444-0273 444-7082
VWR®, Mikroplaterister for inkubering
Risteapparater Risteinkubatorer
Mikroplaterister for inkubering med mikroprosessorstyring. Plass til fire mikroplater eller to mikrorørstativer. Hastigheten kan i stor utstrekning justeres for å passe til bruksområdet: en lav hastighet sikrer at brønninnholdet ikke støtes ut, og en kraftigere risting gir en mer effektiv ventilasjon over det lille overflateområdet på hver av brønnene. Perfekt for immunoanalyser, hybridiseringer, bioteknologi, mikrobiologi og farmakologi.
  • Tre uavhengige LED-displayer viser hastighet, temperatur og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser