Tredimensjonale flerfunksjonsrotatorer, PS-M3D
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PS-M3D
444-0353EA 10450 NOK
444-0353
Tredimensjonale flerfunksjonsrotatorer, PS-M3D
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
PS-M3D-enheten er en flerfunksjonell 3D-rotator med fast vinkel og variabel hastighet som gir variable blandealternativer i en kompakt enhet. Bruksområder inkluderer immunoutfelling, vevskulturbehandling, gelfarging, avfarging, antistoffarging, vasking, hybridisering og blotting. Steppermotoren produserer regulert og reproduserbar rotasjon over hele hastighetsområdet. PS-M3D-enheten er alt som trengs for blanding av partikler av forskjellige størrelser.
  • Flerfunksjonell: rotasjon, frem og tilbake bevegelse og vibrasjon
  • Alle bevegelsene kan angis for
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell PS-M3D
Environmentally Preferable
Ristebevegelse 3D-kretsing, -vekselvirkning og -vibrasjon
Hastighet 1 - 100 min⁻¹
Vinkel
B×D×H 225×170×125 mm
Dreievinkel, vekselvirkende modus 1 - 360° (in steps of 30°)
Dreievinkel, vibrasjonsmodus 1 - 5°
Antall sykluser 1 - 125
Plattform B × D 235×235 mm*
Vekt 2 kg
Maks. last 1 kg
Ur 1 - 250 s (360°/reciprocal mode)
1 - 5 s (360°/vibration mode)