Reagensrørrister, PV-1
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PV-1
444-0359EA 3375 NOK
444-0359
Reagensrørrister, PV-1
Risteapparater Reagensrørrister
For forsiktig til kraftig blanding i rør på 0,5, 1,5, 15 og 50 ml. Vortex-risteapparatet PV-1 er så lite at det passer i hånden - uten at ytelsen reduseres.
  • Variabel hastighet
  • Kontinuerlig eller berøringsstyrt drift
  • Trykkfølsom kopp for rør med diameter på opptil 28 mm
  • Sugeputer av gummi forhindrer vandring og absorberer vibrasjon
  • For bruk ved 4 til 40 °C omgivelsestemperatur (80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende) i et kjølerom eller en inkubator