VWR®, Rørrotatorer
Leverandør: VWR Collection
444-0500EA 7150 NOK
444-0500 444-0501 444-0502
VWR®, Rørrotatorer
Risteapparater Risteapparater, roterende/gyngende
Rotatorens unike utforming gjør denne enheten velegnet for en rekke bruksområder innen biokjemi, molekylbiologi og histokjemi. Med den roterende enheten kan rørene ristes vertikalt, horisontalt eller i en hvilken som helst mellomstilling. Forsiktig horisontal risting er dermed enkelt for bruksområder som for eksempel hybridisering. Alternativt gir rotering med rør i vertikal posisjon en miksende bevegelse som passer for å blande prøver i reagensrør. De to halvdelene av den roterende enheten kan justeres uavhengig av hverandre slik at blandingen blir mer allsidig og optimal.