Risteapparat, med roterende bevegelse, Reax 2
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 17400 NOK
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Risteapparat, med roterende bevegelse, Reax 2
Risteapparater Risteapparater, frem og tilbake bevegelse
Overhead shaker med endimensjonal virvelvirkning, designet for homogen blanding, ideell for hematologi, medisinsk diagnostikk, materialtesting og biokjemi. Enheten har en analog skive for justering av hastighet.
  • Konstruert for kontinuerlig bruk
  • Universaladapteren er enkel å skifte ut og gjør at det kan brukes ulike beholdere
  • Perfekt for kontrollerte forhold og kan brukes ved 0 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination ofMore Product Information