Magnetrørere, Mini MR standard IKAMAG®
Leverandør: IKA
25004132
444-1145EA 3800 NOK
444-1145
Magnetrørere, Mini MR standard IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere
Små magnetrørere med hvite plater, perfekt for observasjon av fargereaksjoner.
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Kan brukes ved 5 til 40 °C (80% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 42