Risteapparat, med sirkulær bevegelse, Vibramax
Leverandør: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
544-21200-00 544-31200-06 544-21200-07 544-21200-02
444-1220EA 15600 NOK
444-1220 444-1232 444-1231 444-1487
Risteapparat, med sirkulær bevegelse, Vibramax
Risteapparater Kretsende risteapparater
Vibrerende plattformristere som er utviklet for reagensrør og andre beholder. Med analog kontroll av vibrasjonsfrekvens. Den isolerte motoren sikrer at det praktisk talt ikke er noen varmeoverføring fra motoren til plattformen.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift: gjør det mulig med drift uten tilsyn i opptil 120 min
  • Vibramax 100-enheten har en større kretsbevegelse for best mulig risteresultater, selv med små mengder
  • Den mindre bevegelsen til Vibramax 110-enheten forhindrer kontaminering, selv med fulle rør
  • Kan brukes ved 0 til 50 °C (80% relativ