VWR®, Vortex-mikser
Leverandør: VWR Collection
444-1372EA 8750 NOK
444-1372 444-1378 444-1379
VWR®, Vortex-mikser
Risteapparater Reagensrørrister
Dette vortex-risteapparatet kombinerer avansert elektronikk med design og komfort. Du starter virvelbevegelsen ved å trykke ned på holderen eller plattformen. Det kraftige huset beskytter mot sprut, mens de runde fotknottene sikrer en sikker plassering på bordflaten og hindrer 'vandring'.
  • 5 mm kretsende vibrasjon
  • Alternativ for periodiske eller kontinuerlige driftsmoduser
  • Analog kontrollskive for trinnløs hastighetsjustering
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 2More Product Information