Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 260
Leverandør: IKA
2980200 2980300 2980202 2980203 2980302 2980303 2980201 9019203 9019202 9025602 9025603 4278400
444-2772EA 39275 NOK
444-2772 444-2773 444-2321 444-2322 444-2323 444-2324 IKAA2980201 444-0660 444-0659 IKAI9025602 IKAI9025603 444-1303
Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 260
Risteapparater Kretsende risteapparater
Kompakte, små risteapparater med elektronisk justering av hastigheten og en timer. Control-modellen har et analogt RS232-grensesnitt og innebygd endepunkt for bruk av robot, og alle funksjonene kan kontrolleres og dokumenteres ved hjelp av labworldsoft®-programvaren.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift: basic-modellen fra 5 - 50 min og control-modellen fra 0-599 min
  • Basic-modellen har en LED-skjerm for hastighets- og tidsjustering og control-modellen har en digital skjerm som viser hastigheten og tiden
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (80% relativ