Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, HS 260
Leverandør: IKA
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 39275 NOK
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, HS 260
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Kompakte, små risteapparater med elektronisk justering av hastigheten og timer. Control-modellen har et RS232-grensesnitt og innebygd endepunktsjustering for bruk med robot. Alle funksjonene kan kontrolleres og dokumenteres ved hjelp av labworldsoft®-programvaren.
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift: basic-modellen fra 5 - 50 min og control-modellen fra 0 - 599 min
  • Basic-modellen har et LED-display for hastighets- og tidsjustering og control-modellen har et digitalt display som viser hastigheten og tiden
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (80% relativ fuktighet)