Reagensrørrister MS 3-serien
Leverandør: IKA
3319000 3617000
444-2541EA 12925 NOK
444-2541 444-2544
Reagensrørrister MS 3-serien
Risteapparater Reagensrørrister
Kompakte universelle risteapparater som egner seg til risting av alle små beholdere og mikrotiterplater. Disse mikserne har to driftsmoduser.
  • Kontinuerlig drift eller berøringsdrift med standardtilbehør. MS3 digital har tidsstyrt modus
  • Gjenkjenner tilbehøret
  • MS 3 digital har en tidtaker med nedtellingsfunksjon, intervall 1 s til 999 min
Modus A (sikker modus, med gjenkjenning av tilbehør) innebærer at den maksimale hastigheten på 3000 min⁻¹ bare oppnås ved bruk av standardtilbehøret i berøringsmodus. Hvis det brukes annet tilbehør, er hastighetenMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell MS 3 digital MS 3 basic
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Kretsende Kretsende
kretsløp 4,5 mm 4,5 mm
Hastighetsområde 0 - 3000 min⁻¹ 0 - 3000 min⁻¹
Maks. kapasitet 0,5 kg inkludert tilbehør 0,5 kg inkludert tilbehør
Motoreffekt inn/ut 10/8 W 10/8 W
W×D×H 148×205×63 mm 148×205×63 mm
Weight 2,9 kg 2,9 kg