VWR® Advanced 5000, Kretsende risteapparat
Leverandør: VWR Collection
444-2915EA 44125 NOK
444-2915 444-2916 444-2917
VWR® Advanced 5000, Kretsende risteapparat
Risteapparater Kretsende risteapparater
Digital shaker med mikroprosessorkontroll som er ideell for miksing av applikasjoner med tung belastning, f.eks. cellekulturer, løselighetsstudier og ekstraksjonsprosedyrer. Variabel hastighetskontroll gir konsistent, jevn ristevirkning. Accu-drive-rystesystemet gir eksepsjonell hastighetskontroll, nøyaktighet, sikkerhet og holdbarhet, systemet overvåker kontinuerlig ristehastigheten og vil opprettholde settpunktet selv under skiftende belastninger.
  • To uavhengige LED-displayer viser hastighet og tid
  • Integrert tidtaker fra 1 s til 160 t viser