Risteapparat med sirkulær, og frem- og tilbakebevegelser, KL 2
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6115000
444-9120EA 30725 NOK
444-9120
Risteapparat med sirkulær, og frem- og tilbakebevegelser, KL 2
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Risteapparat med funksjon for å endre bevegelsen fra sirkulær til frem og tilbake uten bruk av verktøy. Robust, vedlikeholdsfritt risteapparat for langvarig bruk. Har plass til 9×250 ml Erlenmeyer-kolber eller 3×250 ml skilletrakter. En rekke forskjellige beholdere kan ristes ved hjelp av utvalget av fester (tilleggsutstyr).
  • Bevegelsen kan endres fra sirkulær til frem- og tilbakebevegelse
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 - 120 min
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (85% relativ fuktighet) i en inkubator eller et kjølerom