Vekselvirkende risteapparater, SM 30 B og SM 30 B control, SM 30 C og SM 30 C control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6103000 6102000
444-9323EA 52200 NOK
444-9323 444-9322
Vekselvirkende risteapparater, SM 30 B og SM 30 B control, SM 30 C og SM 30 C control
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Benketopp frem- og tilbakegående shakere som er egnet for kontinuerlig drift og tåler belastninger på opptil 30 kg. Universalbrett aksepterer maks. 11×1000 eller 15×500 ml kolbeklemmer; Combifix-stativsystemet har plass til 6×1000 eller 12×500 ml Erlenmeyer-kolber. En rekke forskjellige fartøy kan tilpasses ved å velge fra utvalget av valgfrie vedlegg.
  • SM 30 B har analog kontroll, SM 30 B control har digital visning av angitte og faktiske verdier og programmerbar kontroll
  • Kontinuerlig eller tidsstyrt drift fra 0 til 120 min (SM 30 B), og 1 min