Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, med flere kolber, VKS 75 B control
Leverandør: Edmund Bühler GmbH
6112000
444-9422EA 0 NOK
444-9422
Risteapparat, frem og tilbake bevegelse, med flere kolber, VKS 75 B control
Risteapparater Risteapparater, sideveis
Stor, kraftig frem- og tilbakegående rister kun for bruk som gulvstående enhet. Shakeren er konstruert for kontinuerlig drift og tåler belastninger på opptil 75 kg. En rekke forskjellige fartøy kan innkvarteres i forskjellige konfigurasjoner ved å velge fra det brede utvalget av valgfrie vedlegg.
  • Digital visning med en ny programmerbar kontroll med utvidet bruksområde
  • Kontinuerlig drift eller programmerbar
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Kan brukes ved 5 til 50 °C (85 % relativ fuktighet) i et kjølerom
  • Stort utvalg av tilbehør, og opptil seks brett
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell VKS 75 B control
Environmentally Preferable
Ristebevegelse Vekselvirkende
Slag 50 mm
Hastighetsområde 20 - 200 min⁻¹
Plattform B × D 760×600 mm
W×D×H 1050×835×250 mm
Weight 110 kg
Max. load 75 kg