Fosfatbufret saltvann (PBS), høyfosfat
Leverandør: VWR Chemicals
444037EEA 5075 NOK
444037E
Fosfatbufret saltvann (PBS), høyfosfat
Buffere Buffere, elektroforese Buffere, vask
Steril løsning, pH 7,2, for vasking av blotter.
  • NaCl 8,77 g/L
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 19,2 g/L
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 6,55 g/L