Fosfatbufret saltvann (PBS), lavfosfat

Leverandør: VWR Chemicals

444057YEA 3550 NOK
444057Y
Fosfatbufret saltvann (PBS), lavfosfat
Buffere Buffere, elektroforese Buffere, vask

Steril løsning for bruk ved vasking av celler.


  • KCl 0,2 g/L
  • NaCl 7,01 g/L
  • Na₂HPO₄, 12H₂0 1,28 g/L
  • NaH₂PO₄, 2H₂O 0,44g/L

Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR