Terbium 10 mg/L Tb in 5% salpetersyre (fra Tb₄O₇) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
45266.AEEA 1200 NOK
45266.AE
Terbium 10 mg/L Tb in 5% salpetersyre (fra Tb₄O₇) Specpure® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Terbium Standards
Sertifiseringer: Traceable to NIST.