Germanium 1.000 mg/l i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH4)2GeF6) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
455402XEA 2600 NOK
455402X 455404Q
Germanium 1.000 mg/l i vann med spormengder av fluorsyre (fra (NH4)2GeF6) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Germanium Standards
(NH₄)₂GeF₆ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.