Hafnium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre med spormende av fluorsyre (fra HfO2) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
455442WEA 1950 NOK
455442W 455444B
Hafnium 1.000 mg/l i fortynnet salpetersyre med spormende av fluorsyre (fra HfO2) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Hafnium Standards
HfO₂ in HNO₃ (2 to 5%) with traces HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.