Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Methacrifos
Leverandør: Merck
45569-100MG
45569-100MGEA 670 NOK
45569-100MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Methacrifos
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS07, GHS09
NB: P273 - P280 - P301 + P312 + P330 - P302 + P352
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e20cc19ec55bbf2af7dcc2b8a077c444d5a62eaf&vid=28f50d53ee2380dfef45ab39e1a0d03a2f66551d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 62610-77-9
MDL No. MFCD16661253
Formel C₇H₁₃O₅PS
Molekylvekt 240,21
Hardhetsklasse beskrivelse H302 - H317 - H410
Flammepunkt Not applicable
Fraktforhold WICE
Lagringsforhold 2...8 °C
Lagringstemp 2…8 °C