Niob 10.000 mg/l i vann med spormengde av fluorsyre (fra Nb2O5) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Leverandør: VWR Chemicals
455752KEA 8550 NOK
455752K
Niob 10.000 mg/l i vann med spormengde av fluorsyre (fra Nb2O5) ARISTAR® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP
Standarder Kationstandarder Niobium Standards
Nb₂O₅ in H₂O tr. HF.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.