Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Tetradifon
Leverandør: Merck
45680-250MG
45680-250MGEA 305 NOK
45680-250MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Tetradifon
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS07, GHS09
NB: P273 - P301 + P312 + P330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f667949c68086c6891cec6249f172f7f64000af9&vid=462a23b608e6dc4d76882eb9b32f8f480dff8b0d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Synonym(s) 2,4,4′,5-Tetrachlorodiphenyl sulfone
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 116-29-0
MDL No. MFCD00018127
Formel C₁₂H₆Cl₄O₂S
Molekylvekt 356,05
Hardhetsklasse beskrivelse H302 - H410
Flammepunkt Not applicable
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2...30 °C