Digital blokktermostat, BTD
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
BTD
460-0267EA 10725 NOK
460-0267
Digital blokktermostat, BTD
Termostatblokker Digitale termostatblokker
Kompakt, digital blokktermostat med fast, rund blokk. Enheten har digital styring og et tolinjet display for enkel og nøyaktig innstilling av temperaturen og tiden samt statusvisning under drift. Aluminiumsblokken er omgitt av slitesterk, kjemisk resistent plast som er enkel å rengjøre. Displayet på enheten har en inndeling på 0,1 °C.
  • Kan brukes ved omgivelsestemperatur +5 til 100 °C
  • Blokken rommer opptil 49 prøver samtidig: 24 × 1,5/2,0 ml, 15 × 0,5 ml og 10 × 0,2 ml mikrorør
  • Tidsmåler med hørbar