Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Cyphenothrin
Leverandør: Merck
46037-100MG
46037-100MGEA 1225 NOK
46037-100MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Cyphenothrin
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS07, GHS09
NB: P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P391 - P501
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61f4982b72d215ce6783e194f7935c5c653cff3c&vid=61f4982b72d215ce6783e194f7935c5c653cff3c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100
CAS-nr 39515-40-7
MDL No. MFCD01960864
Molekylvekt 375,46
Hardhetsklasse beskrivelse H302 - H410
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2...30 °C