VWR®, Temperaturprobe, ekstern, til VWR-termostatbad
Leverandør: VWR Collection
461-0101EA 5050 NOK
461-0101 461-0102 461-0103
VWR®, Temperaturprobe, ekstern, til VWR-termostatbad
Temperaturprober
Fjerntemperaturprober for bruk sammen med termostatbad med programmerbar termostat. Med disse kan man overføre styringen fra termostatbadet til en annen plassering, for eksempel en åpen tank. Kompenserer for varmetap gjennom slangen mellom termostaten og kontrollpunktet. RTD-sensor i platina og med kappe i rustfritt stål. En gummikobling med 25,4 mm Ø kobler kappen til bøyelig kabel. Probekabelen har en DB9-hunnkontakt.
Lengdeר: 152×4 mm