VWR®, Slange til høytemperatur-termostatbad
Leverandør: VWR Collection
461-0106EA 3600 NOK
461-0106
VWR®, Slange til høytemperatur-termostatbad
Slanger Overføringsslange
PTFE-belagt slange i rustfritt stål.
Flexible PTFE lined, stainless steel over braided tubing with 6,3 mm NPT quick connectors at both ends. Maximum temperature is 300 °C.
Lengde (mm): 930