Labwise®-programvare
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
LABWISE
461-0223EA 2075 NOK
461-0223
Labwise®-programvare
Programvare Laboratoriesoftware
Termostatkontrollene GR150, GP200 og de nye TX150 og TXF200 gjør sammen med Labwise®-programvaren oppsett, overvåkning og loggføring av data enkelt. Labwise® gir oversikt over kontrollerens ytelse mens et program går. Den tilbyr zoom i sanntid og skalering av det grafiske displayet, og den gjør det mulig å loggføre data slik at det kan hentes fram og analyseres senere. Labwise®-programvaren kontrollerer pumpehastigheten til enheter i GP200/TXF200-serien. Den kan brukes på PC. Brukeren kan velge mellom flere språk: engelsk, fransk, tysk, spansk eller italiensk.
Oppsettsfunksjonene omfatter:More Product Information