Gjennomstrømningskjøler, AWC100
Leverandør: JULABO GmbH
9630100
461-0324EA 18450 NOK
461-0324
Gjennomstrømningskjøler, AWC100
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Den kompakte resirkulasjonskjøleren AWC100 (luft-til-vann) er lagd for å fjerne små varmemengder fra eksterne systemer der kjølevannet kan være varmere enn omgivelsene og temperaturkontroll ikke er avgjørende. Den er ideelle til Peltier-elementer, analyseenheter, polarimetre, refraktometre og CCD-kameraer. Ventileringshastigheten (dvs. kjølekapasiteten) kan justeres i to trinn. Kjølekapasiteten avhenger av temperaturforskjellen mellom returledningen og omgivelsene. Kjøleprinsippet: Varm badvæske pumpes gjennom varmeveksleren. Varmeveksleren kjøles ned av en viftemotor og fjerner dermed denMore Product Information