Kjøletermostater, ECO
Leverandør: LAUDA
L001263 L001270 L001277 L001284 L001291 L001298 L001305 L001312 L001319 L001326 L001255
461-1254EA 70025 NOK
461-1254 461-1255 LAUDL001277 LAUDL001284 LAUDL001291 LAUDL001298 LAUDL001305 LAUDL001312 LAUDL001319 LAUDL001326 LAUDL001255
Kjøletermostater, ECO
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Kjøletermostater med menynavigering i ren tekst gir brukervennlig betjening. Ulike grensesnittmoduler er tilgjengelig som tilbehør. Alle modellene er tilgjengelig med luft- eller vannavkjøling.
  • Variopumpe med seks justerbare trinn
  • Bryter for kontroll med gjennomstrømningshastigheten mellom intern og ekstern sirkulasjon
  • Samtidig visning av den angitte og den faktiske temperaturen
  • Overtemperaturinnstilling via menyen
  • USB-grensesnitt som standard
Kontroller Silver: Kjøletermostatene med kontroller Silver er egnet til bruk i temperaturer fra −50 opp til +2More Product Information