Referansesensor, Precision PT100
Leverandør: JULABO GmbH
8902213 8902215 8902223 8902225 8981002
461-3533EA 8400 NOK
461-3533 461-3534 461-3535 461-3536 461-3537
Referansesensor, Precision PT100
Elektroder Elektroder, øvrige
Sensoren egner seg for kalibreringsbad.
  • Innebygd måleelektronikk og RS232-port
  • Måleområde –30 til +300 °C
  • Målenøyaktigheten er ± 0,05 °C i hele måleområdet, unntatt fra +0,01 til 100,00 °C, der nøyaktigheten er ± 0,01 °C
Dimensions: 180×4 mm