VWR®, Koliformbad med MX-temperaturkontroller
Leverandør: VWR Collection
462-0214EA 45225 NOK
462-0214
VWR®, Koliformbad med MX-temperaturkontroller
Bad Koliformbad
Bad i rustfritt stål med brukervennlige MX-temperaturkontroller som har tre kontrollknapper og meldinger på skjermen. Spesielt utviklet for produksjon av mikrobiologiske kulturmedier. Kontrollerbroen av kjemisk resistent DuraTop™ kan enkelt flyttes når tanken skal rengjøres. Badet har en åpning med lokk for spole (tilleggsutstyr), noe som er ideelt for settpunkter rundt omgivelsestemperatur.
  • Stort EasyView™ LCD-display med alarm eller feilvarslingsikoner og tekstforslag og menyer på engelsk
  • Øvre og nedre temperaturgrenser som kan justeres av brukeren, og