Vannbad og termostatbad, rustfritt stål, Optima™
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 48050 NOK
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Vannbad og termostatbad, rustfritt stål, Optima™
Bad Vannbad, sirkulasjon
Grant Optima™-utvalget omfatter termostater til både generell og avansert bruk i kombinasjon med førsteklasses bad i rustfritt stål (tappehull på tankene på 12, 18, 26 og 38 L). Sirkulasjonen i tanken gir god temperaturstabilitet og -ensartethet. Enhetene kan også brukes med hengetermostatmodellene C1G og C2G for bruk under omgivelsestemperatur.
  • Temperaturområde for T100: omgivelsestemperatur +5 til 100 °C. Innstillbart område 0 til 100 °C (drift under omgivelsestemperatur krever ekstra nedkjøling)
  • Temperaturområde for TC120: omgivelsestemperatur