Varmebad, omrøring, HBR 4 control
Leverandør: IKA
20003549 10001849
462-0592EA 61825 NOK
462-0592 IKAA20009381 IKAA20009382 IKAA10001849
Varmebad, omrøring, HBR 4 control
Bad Vannbad, sirkulasjon
Sylindrisk bad i rustfritt stål, med varmeelementene på undersiden av badbeholderen. Som varmeoverføringsvæske kan man bruke vann eller olje med lav viskositet, 50 cP (mPas). Badet har omrøringshastighet fra 150 til 800 min⁻¹. De indre tankdimensjonene er 200×160 mm (Ø×H).
  • Trinnløst justerbar sikkerhetstemperaturbegrenser i henhold til DIN 12877
  • Dobbel kappe og bærehåndtak beskytter mot forbrenninger
  • Fuzzy logikk og digitalt display som viser hastighet samt nominelle og faktiske temperaturer og sikkerhetstemperaturer
  • Innebygd magnetisk rører som sørger