Kuler til vannbad
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
PS20
462-8239EA 1525 NOK
462-8239
Kuler til vannbad
Kuler Plastkuler
Lette, rimelige PP-kuler som danner et teppe på væskeoverflaten. Kulene har 20 mm Ø. 275 kuler dekker ca. 1000 cm².
  • Reduserer varmetapet med 77% og fordampningen med 87%
  • Isolerer som et fast stoff og gir samtidig øyeblikkelig tilgang til væsken i badet