Bad, JBN5, Kapasitet: 5 L, Temperaturområde: RT* +5...95 °C, Temp stabilitet: ±0,5 °C, Varme-effekt: 0,35 kW, Bad B×D×H: 145×290×115 mm, B×D×H: 215×335×200 mm, UK/EU-kontakt, (* RT = Ambient)
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
Bad, JBN5, Kapasitet: 5 L, Temperaturområde: RT* +5...95 °C, Temp stabilitet: ±0,5 °C, Varme-effekt: 0,35 kW, Bad B×D×H: 145×290×115 mm, B×D×H: 215×335×200 mm, UK/EU-kontakt, (* RT = Ambient)