Krystall fiolett, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: CI 42555
M-Clarity™ quality level = MQ100
46364-250MG
46364-250MGEA 980 NOK
46364-250MG
Krystall fiolett, Supelco®
Krystall fiolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Smeltepunkt: 189…194 °C
Tetthet: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,04406
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e373e953bce623fb18617f1c5a7deb3db4da356&vid=7c7c205485c85d82bb270c503cff84046fea47c5&prid=web&clid=SAPDAM