Varmeskap, vakuum, Vacutherm®-serien

Leverandør: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 0 NOK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Varmeskap, vakuum, Vacutherm®-serien
Ovner Vakuumovner
Vakuum-varmeskap med kamre av rustfritt stål, vakuumrør og -slanger og kuleventil. Enhetene er utformet for varsom tørking av varmefølsomme prøver og har justerbar temperaturgrensebeskyttelse, beskyttelsesklasse 2 (DIN 12880, del 1).

  • M-modellene med kappevarming har en maksimal temperatur på +200 °C. Varmeoverføringen fra vakuumkammeret til materialet foregår via hyllene.
  • P-modellene med hyllevarming har en maksimal temperatur på +300 °C. Hyllene har varmespiraler, slik at varmen overføres direkte til materialet.
  • Kortere oppvarmingstider og opptil seks
More Product Information
Bestill nå

SPESIFIKASJONER

Modell VT 6060 M VT 6130 M VT 6025 VT 6060 P VT 6130 P VT 6060 M-BL VT 6130 M-BL VT 6060 P-BL VT 6130 P-BL VT 6025
Environmentally Preferable
Temperaturvariasjon (romlig) ±4 °C @ 200 °C ±6 °C @ 200 °C ±4 °C @ 200 °C ±3 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C ±6 °C @ 200 °C ±3 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C
±7 °C @ 300 °C
±4 °C @ 200 °C
Temperatursvingning (tid) ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C ≤0,5 °C
Temperaturområde Omgivelsestemperatur +15…200 °C Omgivelsestemperatur +15…200 °C Omgivelsestemperatur +15…200 °C Omgivelsestemperatur +10…300 °C Omgivelsestemperatur +10…300 °C Omgivelsestemperatur +15…200 °C Omgivelsestemperatur +15…200 °C Omgivelsestemperatur +10…300 °C Omgivelsestemperatur +10…300 °C Ambient +15…200 °C
Kapasitet 53 L 128 L 25 L 53 L 128 L 53 L 128 L 53 L 128 L 25 L
Konveksjontypen Kappevarming Kappevarming Kappevarming Hyllevarming Hyllevarming Kappevarming Kappevarming Hyllevarming Hyllevarming Kappevarming
Utvendig B×D×H 744×570×576 mm 895×750×720 mm 480×450×600 mm 744×570×576 mm 895×750×720 mm 744×570×576 mm 895×750×720 mm 744×570×576 mm 895×750×720 mm 480×450×600 mm
Innvendig B×D×H 415×371×345 mm 495×529×489 mm 300×307×275 mm 415×371×345* mm 495×529×489** mm 415×371×345 mm 495×529×489 mm 415×371×345* mm 495×529×489** mm 300×307×275 mm
Maks. belastning per hylle 20 kg
Strømforbruk 1700 W 2200 W 1300 W 1600 W 3000 W 1700 W 2200 W 1600 W 3000 W 1300 W
Tilleggshyller (max.) 2 (4) 3 (5) 2 (4) 2 (2) 3 (3) 2 (4) 3 (5) 2 (2) 3 (3) 2 (4)
Vekt 82 kg 153 kg 58 kg 90 kg 164 kg 82 kg 153 kg 90 kg 164 kg 58 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR