Varmeskap, vakuum, Vacutherm®-serien
Leverandør: Thermo Scientific
51014539 51014541 51014550 51014542 51014543 51014546 51014547 51014548 51014549 51014552 51014553
466-2710EA 0 NOK
466-2710 466-2720 466-2700 466-2730 466-2740 466-1107 466-1108 466-1109 466-2741 466-0489 466-0490
Varmeskap, vakuum, Vacutherm®-serien
Ovner Vakuumovner
Vakuum-varmeskap med kamre av rustfritt stål, vakuumrør og -slanger og kuleventil. Enhetene er utformet for varsom tørking av varmefølsomme prøver og har justerbar temperaturgrensebeskyttelse, beskyttelsesklasse 2 (DIN 12880, del 1).
  • M-modellene med kappevarming har en maksimal temperatur på +200 °C. Varmeoverføringen fra vakuumkammeret til materialet foregår via hyllene.
  • P-modellene med hyllevarming har en maksimal temperatur på +300 °C. Hyllene har varmespiraler, slik at varmen overføres direkte til materialet.
  • Kortere oppvarmingstider og opptil seks