Eksikatorskap, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 11725 NOK
467-0022 467-0023 467-0024
Eksikatorskap, Nalgene®
Eksikatorer Eksikatorskap
Gjennomsiktige skap for støv- og fuktighetsfri oppbevaring. Ideelle til oppbevaring av vannfrie, hygroskopiske biologiske eller kjemiske forbindelser og elektronikk. Uttakbart brett med kant for tørkemidlet.
  • Kan brukes på arbeidsbenk, i kjøleskap og i frysere
  • Hyllene er uttakbare og justerbare og har luftehull for optimal luftgjennomstrømning
Bestillingsinformasjon: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.