Eksikkatorskap, SICCO Star Horisontal
Leverandør: Bohlender
V1899-07
467-0081EA 25275 NOK
467-0081
Eksikkatorskap, SICCO Star Horisontal
Eksikatorer Eksikatorskap
Dette gjennomsiktige PMMA-skapet har en forsterket aluminiumsramme, dør som kan åpnes fremover med skumgummipakning og magnetisk stripe. Ideell for brede produkter som A3-ark eller lederplater.
  • Dørmontert elektronisk hygrometer indikerer minimum og maksimum temperatur og fuktighetsverdier
  • Temperaturmotstand fra −20 til +70 °C
  • Skapet har sklisikre gummiføtter og kan stables
Leveringsinformasjon: Leveres med to uttakbare akrylglass, teleskophyller, tørkemiddelbrett og silikagel. Kapasitet til maksimalt 13 hyller.