Y-27632 dihydrochloride 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Y-27632 2HCl, (R)-(+)-trans-4-(1-Aminoethyl)-N-(4-Pyridyl)cyclohexanecarboxamide dihydrochloride, Rock inhibitor y-27632, trans-4-((R)-1-Aminoethyl)-N-(pyridin-4-yl)cyclohexanecarboxamide dihydrochloride
470701000
470701000.EA 7025 NOK
470701000.
Y-27632 dihydrochloride 99%
Y-27632 dihydrochloride
Formel: C₁₄H₂₁N₃O·2HCl
MW: 320,26 g/mol
Kokepunkt: 258°C (760mmHg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03490488
CAS-nummer: 129830-38-2 | 146986-50-7 (free base)
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤8 %